Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta Monoclonal Antibody (DF8)

Description
MP425 targets IL-1 beta in WB applications and shows reactivity with Porcine samples. The MP425 immunogen is recombinant porcine IL-1 beta. MP425 detects IL-1 beta which has a predicted molecular weight of approximately 18 kDa. This product is a Low Endotoxin formulation. This product has been tested for endotoxins by limulus amoebocyte lysate (LAL) assay and contains an endotoxin concentration of less than or equal to 10 endotoxin units per milligram (EU/mg).
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-1 beta |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DF8 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with no preservative |
| Expression | IL1B |
| Numéro d’ordre du gène | P26889 |
| Alias de gène | catabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.