missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-37/IL-1F7 Antibody (B-N37), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30148127
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30148127 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30148127 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP318119CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IL-37/IL-1F7 Monoclonal antibody specifically detects IL-37/IL-1F7 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-37/IL-1F7
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone B-N37
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène FIL1, FIL1(ZETA), FIL1ZFIL1 zeta, IL-1F7IL-1 zeta, IL1H4IL1F7 (canonical product IL-1F7b), IL-1H4IL-1F7b (IL-1H4, IL-1H, IL-1RP1), IL-1RP1IL-1X protein, IL1RP1interleukin 1 family member 7, IL-1X, interleukin 1 family, member 7 (zeta), interleukin 1, zeta, interleukin-1 family member 7, Interleukin-1 homolog 4, interleukin-1 superfamily z, Interleukin-1 zeta, Interleukin-1-related protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human IL-37/IL-1F7. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27178
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.