Learn More
Cytiva Kit d’isolement mini RNAspin illustra™
Extrayez rapidement de l’ARN de grande qualité à partir d’une grande variété d’échantillons. Le kit d’isolement Cytiva Life Science™ illustra™ RNAspin Mini peut être utilisé pour isoler l’ARN total des cellules, tissus, bactéries ou levures de culture.
147.02€ - 1336.00€
Spécification
Description | Le kit d’isolement d’ARN mini illustra RNAspin permet l’extraction rapide d’ARN de haute qualité à partir d’un large éventail d’échantillons. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’un large éventail d'échantillons sources, notamment les souches bactériennes difficiles à lyser. L’ARN purifié est adapté à une utilisation dans des applications sensibles en aval telles que la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR), |
Comprend | Livret de protocoles avec guide de référence rapide détachable et composants nécessaires, y compris des préfiltres et de la DNase I |
Type de produit | Kit illustra RNAspin Mini |
RNase | 1,8 à 2,2 |
Includes: Livret de protocoles avec carte de référence rapide détachable, composants nécessaires du nombre de préparations spécifié, y compris des préfiltres et de la DNase I
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11535065
|
Cytiva
25-0500-70 |
20 préparations |
147.02€
20 réactions |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11555065
|
Cytiva
25-0500-72 |
250 préparations |
1336.00€
250 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11545065
|
Cytiva
25-0500-71 |
50 préparations |
308.00€
50 réactions |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Récupère l’ARN total grâce à l’élimination de l’ADN génomique via le traitement par DNase I sur colonne
- Utilisable sur cellules, tissus, levures et souches de bactéries difficiles à lyser de culture
- Les préfiltres réduisent la viscosité du lysat pour un rendement et une pureté optimaux
- Il est possible d'obtenir des résultats avec de petites quantités d’échantillons
- Capacité de liaison : 100 μg
- Taille d’échantillon : 30 mg (tissu animal), jusqu’à 5 × 106 cellules (culture cellulaire)
- Volume d’élution : 40 à 120 μl
- Pureté de l’ARN (A260/A280) : 1,8 à 2,2
- Temps total de préparation : < 30 min / 6 préparations
PCR quantitative après transcription inverse (QRT-PCR), transfert Northern et expériences micromatricielles
Spécification
Le kit d’isolement d’ARN mini illustra RNAspin permet l’extraction rapide d’ARN de haute qualité à partir d’un large éventail d’échantillons. | |
Livret de protocoles avec guide de référence rapide détachable et composants nécessaires, y compris des préfiltres et de la DNase I | |
1,8 à 2,2 | |
< 30 Min./6 préparations |
Pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’un large éventail d'échantillons sources, notamment les souches bactériennes difficiles à lyser. L’ARN purifié est adapté à une utilisation dans des applications sensibles en aval telles que la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR), | |
Kit illustra RNAspin Mini | |
< 30 mg | |
Jusqu’à 100 μg |