Learn More
Cytiva Gels d’agarose qualité ADN illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100
Utilisés pour la purification de l’ADN des petites molécules. Les gels d’agarose qualité ADN Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100 permettent de purifier l’ADN grâce à la filtration sur gel.
Marque: Cytiva 17-0574-02
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.14500kg
Description
- Testé pour assurer une récupération reproductible de l’ADN
- Convient aux chercheurs qui préfèrent préparer leurs propres colonnes pour purifier les acides nucléiques
Spécification
100 g | |
Colonne Auto Seq G-50, colonne micro ProbeQuant G-50, colonne MicroSpin G-50 et colonne NICK | |
G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels | |
Purification d’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel | |
2 à 10 | |
ADN |
20 à 50 μm | |
15 à 20°ml/g dans de l’eau distillée | |
Gel avec microbille | |
0,096 bar | |
Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine | |
4° à 30°C |