Learn More
Cytiva Solution de dNTP illustra™
Utilisez les dNTP qui intègrent les dernières avancées en matière de technologie de fabrication. La solution de dNTP de Cytiva illustra™ offre les désoxynucléotides de la plus haute pureté disponibles pour l’amplification, le séquençage didésoxy, le marquage, la mutagenèse, la synthèse de l’ADNc et le profilage d’expression.
Marque: Cytiva 28-4065-23
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Spécification
Liquid | |
dGTP | |
>99% | |
Colorless |
7 | |
100 mM | |
500 μm | |
Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |