Learn More
Cytiva Solution de dNTP illustra™
Utilisez les dNTP qui intègrent les dernières avancées en matière de technologie de fabrication. La solution de dNTP de Cytiva illustra™ offre les désoxynucléotides de la plus haute pureté disponibles pour l’amplification, le séquençage didésoxy, le marquage, la mutagenèse, la synthèse de l’ADNc et le profilage d’expression.
Marque:  Cytiva 28-4065-32
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Code produit. 10527065
  • 160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Exempt de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Informations sur la commande
Formulation, tests, conditionnement et étiquetage personnalisés disponibles
Spécification
Spécification
Liquide
dTTP
>99%
Incolore
7
100 mM
100 μm
À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression