Learn More
Laboratoires Anios DETERMING’ANIOS SURACTIF MARINE
Nettoyage détergent quotidien de toutes les surfaces lavables : sols (tuiles, revêtements plastiques...), murs (tuiles, peinture lavable...), toilettes, surfaces en métal revêtues et en plastique. Compatible en cas d’alternance avec des désinfectants.
Marque:  Laboratoires Anios 785.209
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.99900kg
Code produit. 11838871
  • 12.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • Détergent puissant
  • Agent bactériologique et fongistatique
  • Pour le nettoyage de routine de toutes les surfaces lavables, y compris les murs, les zones sanitaires
  • Compatible avec la plupart des matériaux (y compris les surfaces métalliques et plastiques)
  • Pas besoin de rincer
  • Ne laisse pas de traces ou de traces
Détergent pour sols et surfaces :
  • Solution de couleur orange
  • pH du produit pur : environ 10
  • pH du produit dilué (0,25 %) : environ 7,6
  • Densité à 20°C : environ 1,028
  • Non corrosif (absence d’agents oxydants)
Spécification
Spécification
Préparation de modèles d’ADN circulaires pour le séquençage cyclique, le clonage et la transformation
1 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • deterg'anios surfactif marine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D-glucopyranose, oligomeriques, decyl octyl glycosides, isotridecanol ethoxylene