Learn More
Velp Scientifica™ Cône d’Imhoff
Cône d’Imhoff Velp Scientifica™ à utiliser avec les floculateurs de série FCS et JLT.
63.00€ - 203.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | FCS, JLT |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15379624
|
Velp Scientifica™
A00001003 |
Verre |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15369624
|
Velp Scientifica™
A00001002 |
Plastique |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cône Imhoff Velp Scientifica™ à utiliser avec les floculateurs séries FCS et JLT.
- Transparent pour la visibilité
- Disponible en verre ou en plastique
- Disponible en version graduée
- À utiliser avec les floculateurs
Spécification
1 000 ml | |
FCS, JLT |