Learn More
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique, ≥97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC32501DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
53572-98-8 | |
168.17 | |
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N | |
2759354 | |
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O |
C6H4N2O2S | |
MFCD03419463 | |
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid | |
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique |
Spécification
Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD03419463 | |
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique | |
2759354 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
53572-98-8 | |
100.0 | |
C6H4N2O2S | |
imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid | |
C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O | |
168.17 | |
168.18 |