Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Produisez des immunogènes porteurs d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et autres antigènes thiolés avec l’hémocyanine immunogène (CCH) réactive au sulfhydryle.
Marque:  Thermo Scientific™ 77664
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 79-06-1 Poids : 0.01000kg
Code produit. 11810094
  • 372.00€ / 10mg
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
La protéine porteuse Blue Carrier à maléimide activé Thermo Scientific™ est une hémocyanine immunogène (CCH) réactive au sulfhydryle pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et autres antigènes thiolés.
La protéine porteuse Blue Carrier est une grosse hémocyanine hautement immunogène comme l’hémocyanine de patelle (KLH), mais plus soluble. La protéine porteuse réagit au sulfhydryle à la suite d’une modification chimique réalisée à l’aide du réticulant sulfo-SMCC et la protéine à maléimide activé obtenue est ensuite stabilisée et lyophilisée dans un tampon phosphate. Les groupes maléimide forment des réticulants covalents avec des fragments de sulfhydryle (-SH) sur des résidus de cystéine de peptides et d’autres haptènes contenant du thiol. De nombreuses molécules d’antigène peuvent être conjuguées avec chacune des molécules de la protéine porteuse Blue Carrier en vue de renforcer leur immunogénicité et d’augmenter les chances de provoquer, chez les animaux immunisés, la production d’antisérum à titre élevé contre les épitopes d’intérêt.
Points clés :
  • Activation optimisée : Les spécifications exigent que chaque lot soit activé avec plus de 400 moles de maléimide réactive au sulfhydryle par mole de KLH, garantissant ainsi des niveaux de conjugaison constamment élevés
  • Réactif au sulfhydryle : élaboré pour la conjugaison des antigènes peptidiques contenant de la cystéine en vue d’obtenir des immunogènes efficaces pour la production d’anticorps de haut niveau
  • Procédure simple et rapide : complétez la réaction de conjugaison de protéines porteuses d’haptènes en deux heures afin de produire suffisamment d’immunogènes pour plusieurs injections et immunisations de rappel des animaux hôtes
  • Protéine porteuse de première qualité : Blue Carrier est une hémocyanine de Concholepas concholepas (CCH) ultra-pure préparée à partir de l’hémolymphe du mollusque
  • Hautement immunogène et soluble : La CCH possède une masse moléculaire élevée, provoquant une réponse immunitaire plus forte que la BSA ou l’ovalbumine
Spécification
Spécification
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié sur de la glace.
Protéine porteuse Blue Carrier à maléimide activé Imject
10 mg
Blue Carrier™, Imject™
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.