Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx.Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
- Conçus pour les modèles de nettoyeur à ultrasons à double fréquence Fisherbrand
- La maille fine du fond permet de sécuriser les petites pièces
- Deux poignées pour une plus grande facilité d’utilisation
- Conception propre et simple qui s’adapte parfaitement
- Acier inox durable de haute qualité
Spécification
Panier | |
Nettoyeur à ultrasons, 18 L | |
Acier inoxydable |