Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.22400kg
Description
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx.Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
- Fond en maille
- Deux poignées, une à chaque extrémité
- Conception fonctionnelle et moderne
Spécification
Rallonge de rechange | |
Nettoyeur à ultrasons, modèle 15 1,75 L |