Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 11786198
  • 285.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx.Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
  • Fond en maille
  • Une poignée à chaque extrémité
  • Conception fonctionnelle et moderne
  • Disponible en diverses capacités
Spécification
Spécification
Panier
Nettoyeur à ultrasons, Elmasonic S450 H 45 L
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers