Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d’immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.11600kg
Description
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx.Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
- Fond en maille
- Une poignée à chaque extrémité
- Conception fonctionnelle et moderne
- Disponible en diverses capacités
Spécification
Panier | |
Bain à ultrasons, Elmasonic P 120 H 12,75 L | |
Acier inoxydable |