Learn More
Motic™ Huile d’immersion de type HF
Adaptée à une utilisation avec la fluorescence.
Marque: Motic™ 1101001300081
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Indice de réfraction élevé
- Transparent.
- Augmente l’ouverture numérique de la lentille de focalisation.
- Augmente la puissance de résolution d’un microscope.
Spécification
Objectifs d’immersion dans l’huile / fluorescence | |
5 ml |