Learn More
Cytiva Kit et composants DryStrip Immobiline™
Gels Immobiline DryStrip prémoulés pour l’exécution de la première dimension d’une expérience d’électrophorèse 2-D avec le système d’électrophorèse Multiphor II.
140.62€ - 3537.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse Multiphor™ II |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10310695
|
Cytiva
18-1004-30 |
Kit Immobiline DryStrip |
3537.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565585
|
Cytiva
18-1004-31 |
Plateau et support d’électrodes |
2307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11540694
|
Cytiva
18-1004-35 |
Coupelles à échantillons |
140.62€
60 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176674
|
Cytiva
18-1018-66 |
Anode |
694.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489404
|
Cytiva
18-1004-33 |
Barre de cupule d’échantillon |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10239624
|
Cytiva
18-1004-34 |
Fronde DryStrip |
171.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10391315
|
Cytiva
18-1018-67 |
Cathode |
694.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Exécutez jusqu’à 12 bandelettes Immobiline DryStrip simultanément jusqu’à 100 μl sur chaque Immobiline DryStrip.
- Le manuel d’utilisation présente toutes les informations nécessaires à la méthode complète pour l’électrophorèse horizontale 2-D. Par des adaptations appropriées, l’électrophorèse SDS peut également être effectuée à l’aide d’un équipement d’électrophorèse verticale
- Le kit Immobiline DryStrip facilite l’application d’échantillons et le fonctionnement et l’équilibrage de l’Imobilinea DryStrip pour la première dimension de l’électrophorèse en 2-D (bidimensionnelle)
- La focalisation isoélectrique avec un gradient de pH immobilisé (IPG) rend possible une véritable focalisation isoélectrique et améliore significativement la reproductibilité de la distribution au point le long de l’axe de gradient de pH des cartes 2-D.
- Les composants individuels sont également disponibles séparément
Spécification
Système d’électrophorèse Multiphor™ II |