Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables Immuno blancs et noirs
Maintient les puits en place grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et en noir, garantissant une manipulation facile des dosages par fluorescence et luminescence.
Marque: Thermo Scientific™ 95029800
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.08000kg
Description
Maintenez les puits en place en toute sécurité grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et noir, garantissant que les dosages de fluorescence et de luminescence sont faciles à manipuler.
Inclus avec certificat Conditionnement: carton de 6 sachets de 10 plaquesSpécification
Hydrophobic | |
Strip Plate | |
8 x 12 | |
Black | |
Polystyrene | |
350 μL | |
Flat Bottom (F-well) | |
50 | |
None |
No | |
Fluorescence | |
50 Boxes | |
Microplate Strip | |
96 | |
Universal Binding | |
Fluorescence | |
50 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.