Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables Immuno blancs et noirs
Maintient les puits en place grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et en noir, garantissant une manipulation facile des dosages par fluorescence et luminescence.
Marque: Thermo Scientific™ 463200
374.66 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.78000kg
Description
Maintenez les puits en place en toute sécurité grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et noir, garantissant que les dosages de fluorescence et de luminescence sont faciles à manipuler.
Caractéristiques :
- Puits en polystyrène de haute qualité
- Choix de deux surfaces passives pour optimiser le dosage
- Les barrettes C8 s’adaptent en souplesse à la taille des échantillons et offrent une performance de lavage optimale
- Facile à manipuler ; un seul puits peut être tenu aussi facilement que des barrettes
- Compatible avec les instruments courants
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
Blanc :
- surface opaque et réfléchissante
- Faibles interférences et bruit de fond minimal
Noir :
- surface opaque qui absorbe la lumière
- Couplage parasitaire et rétrodiffusion de la lumière minimum
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Hydrophobe | |
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Barrette pour microplaques | |
350 μl | |
250 μl | |
Rond | |
60 | |
Néant |
Oui | |
Chimiluminescence | |
10 sachets, 60 boîtes | |
Blanc | |
PS | |
96 | |
PolySorp | |
Luminescence | |
10 | |
Lipides |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.