Learn More
OHAUS™ Agitateur-incubateur
Gagnez de l'espace dans votre incubateur grâce à nos agitateurs-incubateurs de paillasse avec et sans refroidissement
Marque:  OHAUS™ 30573770
Informations supplémentaires : Poids : 35.90000kg
Code produit. 17258380
  • 5180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2022
Description
  • Le système exclusif de ventilation forcée Opti-Flow utilise une double induction ou un seul grand ventilateur
  • L’air est dévié autour et non directement sur les échantillons, créant ainsi un flux circulaire d’air assurant l’uniformité
  • Pour des résultats reproductibles, le système d’agitation exclusif Accu-Drive garantit la précision de la vitesse
  • L’entraînement triple excentrique offre un mouvement d’agitation constant sur toute la gamme de vitesses
  • Les chambres pour les unités ISHD23HDG et ISHD23CDG sont suffisamment grandes pour accueillir 2 flacons Erlenmeyer de 6 L avec pinces et plateforme en option.
Spécification
Spécification
16 kg à 75 tr/min, 2,3 kg à 500 tr/min
230 V
450 W
cULus
Aluminium et Cycoloy
16 po
14 po
79,11 lb
ISHD16HDG
Cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes, procédures d’extraction
De 1 seconde à 160 heures
600 tr/min à 2 500 tr/min
4°C à 40°C
35 lb à 75 tr/min, 5 lb à 500 tr/min
50/60 Hz
648 x 356 x 406 mm
25,5 po
37,7 kg
35,9 kg
Affichage LED indépendant de la température, de la vitesse et de la durée
4°C à 40°C, 20 % à 80 % HR, sans condensation