Learn More
OHAUS™ Agitateur-incubateur
Gagnez de l'espace dans votre incubateur grâce à nos agitateurs-incubateurs de paillasse avec et sans refroidissement
Marque: OHAUS™ 30573775
Description
- Le système exclusif de ventilation forcée Opti-Flow utilise une double induction ou un seul grand ventilateur
- L’air est dévié autour et non directement sur les échantillons, créant ainsi un flux circulaire d’air assurant l’uniformité
- Pour des résultats reproductibles, le système d’agitation exclusif Accu-Drive garantit la précision de la vitesse
- L’entraînement triple excentrique offre un mouvement d’agitation constant sur toute la gamme de vitesses
- Les chambres pour les unités ISHD23HDG et ISHD23CDG sont suffisamment grandes pour accueillir 2 flacons Erlenmeyer de 6 L avec pinces et plateforme en option.
Spécification
22,7 kg à 125 tr/min, 4,53 kg à 500 tr/min | |
230 V | |
800 W | |
TUV | |
Aluminium, Cycoloy | |
23,5 in | |
26,6 in | |
224,07 lb | |
ISHD23HDG | |
Cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes, procédures d'extraction | |
1 sec à 160 h |
15 à 500 tr/min | |
15°C à 32°C | |
50 lb à 125 tr/min, 10 lb à 500 tr/min | |
50/60 Hz | |
815 x 675 x 596 mm | |
32,1 in | |
103,4 kg | |
101,6 kg | |
Affichages LED indépendants pour la température, la vitesse et l'heure | |
80 %, sans condensation |