Learn More
QIAGEN Cartes FTA Classic indicatrices
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons d'acide nucléique buccal. Indiquant QIAcard FTA Classic avec 4 zones d'échantillons par carte.
Marque: QIAGEN WB120206
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.61200kg
Description
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
- Les cartes indicatrices QIAcard FTA comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu’un échantillon incolore, par exemple des cellules buccales ou de la salive, est appliqué.
- Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes de dépôt de 125 μl.
- Lyse les cellules au contact, dénature les protéines et protège l’ADN de la dégradation.
Spécification
Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons d’ADN buccaux (quatre échantillons par carte). | |
ADN buccal | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
4 | |
100/paquet |
Carte | |
Amplification STR directe | |
Colorant indicateur rose | |
Carte indicatrice FTA Classic | |
125 μl |