Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo 4.0
Ces Gants Indigo Nitrile sont idéaux pour votre travail de laboratoire de routine et sont fabriqués avec des bouts de doigt glacés pour garantir une prise ferme.
Marque: Fisherbrand™ FB40PHBXL
10.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24302" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les gants non stériles et non poudretiques offrent une protection élevée pour une large gamme d’applications et une utilisation générale
- Le bout des doigts digitales permet une bonne prise en main
- Le gant de protection de type B vous aidera à travailler en toute sécurité avec une bonne protection hermétique
- EPI catégorie III
- Ambidextres
- Bâton des doigts SMS réalisé pour une prise en charge sécurisée
Spécification
| EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 | |
| Non | |
| 1.5 | |
| Usage unique | |
| 3,5 à 6,3 ml | |
| Oui | |
| 2,4 à 3,5 pouces | |
| Sans poudre | |
| XL | |
| 2,4 à 3,5 pouces | |
| Oui | |
| 9,4 in |
| NRIN | |
| Laboratoire, Industriel | |
| Indigo | |
| Bout des doigts texturé | |
| 0,09 à 0,16 mm | |
| Nitrile | |
| 0,06 mm à 0,09 mm | |
| Gant d’examen en nitrile | |
| Non stérile | |
| 0,06 mm à 0,09 mm | |
| À bord roulé | |
| 240 mm |