Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11975921
Marque: Thermo Scientific Acros 436980100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25114-58-3 | C6H9InO6 | 291.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25114-58-3
Formule moléculaire C6H9InO6
Poids moléculaire (g/mol) 291.95
Clé InChI LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
CID PubChem 24191761
Nom IUPAC acide acétique ; indium
SMILES CC(=O)O.[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) acetate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 35.3 to 43.3% (In) (Complexometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 291.95
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.