Learn More
Iodure d’indium(III), cristallin rouge à jaune, 99,994 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371918
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11371918 2 g 2g
11391918 10 g 10g
11381918 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11371918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011854.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-35-5
Formule moléculaire I3In
Poids moléculaire (g/mol) 495.531
Numéro MDL MFCD00016151
Clé InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 83539
Nom IUPAC triiodoindigane
SMILES [In](I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) iodide
Point de fusion 210°C
Couleur Rouge au jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 495.53
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.69