Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
Spécification
M1 | |
1 g | |
Cylindrique |
Acier inoxydable | |
1 g |