Learn More
Wheaton™ Pots de prélèvement stériles emballés individuellement
Parfait pour le prélèvement et le transport d'échantillons en toute sécurité dans un seul récipient, élimine le risque de contamination croisée.
Marque:  Wheaton™ 327136
Informations supplémentaires : Poids : 2.25000kg
Code produit. 16681784
  • 157.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
  • 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
  • Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
  • Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
  • Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
  • La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
  • Choix de polystyrène transparent et bleu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Emballage individuel
Spécification
Spécification
Louche
Métal
Transparent
385 mm
Emballage individuel
100 mL
50/boîte