Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Code produit 18355362 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 Plates
5 Plates
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18355362 5 Plates 5 pièces
18399681 15 Plates 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18355362 Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur NBP3067055PLATES
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Influenza A H9N2 Hemagglutinin
Applications ELISA
Conjugué HRP
Alias de gène HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
Quantité 5 Plates
État réglementaire RUO
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Type de produit Antibody Pairs