Learn More
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Influenza A H9N2 Hemagglutinin specifically detects Influenza A H9N2 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
Spécification
Spécification
| Antigène | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
| Applications | ELISA, Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Alias de gène | HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain |
| Quantité | 15 Plates |
| État réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Virus |
| Contenu et stockage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Type de produit | Antibody Pairs |