Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
Marque:  Thermo Scientific™ 453A2295
616.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16875951
  • 620.00€ / 25 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-09-2025
Description
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
  • Verre borosilicaté hautement désactivé
  • Matériau de remplissage en laine de quartz
  • Dia. int. x dia. ext. x L : 4 x 6,3 x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À débit non divisé, entrée conique unique, laine de verre, désactivé
78,5 mm
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique
6,3 mm
Verre borosilicaté hautement désactivé
25
Laine de quartz
4 mm
Port d’injection à débit divisé / d’injection sans division
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC >