Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Cool
Code produit. 10642244 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10642244
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343174
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de pH en verre avec un capteur de température intégré étalonné à -30°C, ce qui le rend idéal pour la mesure des échantillons froids.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Échantillons froids : peut mesurer jusqu’à -30°C
  • Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
  • Jonction à manchon en verre fixe, rechargeable avec FRISCOLYT-B™ (51343185)
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Cool
Types de connecteurs S7
Jonction Manchon en verre fixe
Matériau Verre
Plage de pH 1 à 11
Température (métrique) en fonctionnement -30°C à +80°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage FRISCOLYT-B
À utiliser avec (application) Échantillons jusqu’à une température de moins trente degrés centigrades
À utiliser avec (équipement) S7 à BNC (30281915)
Référence interne ARGENTHAL avec trappe Ag+
Membrane Verre LoT
Modèle InLab™ Cool
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage FRISCOLYT-B
Température (impériale) en fonctionnement -22° à +176°F
Gamme de température (métrique) –30°C à +80°C
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 120mm
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm