Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Cool
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Échantillons froids : peut mesurer jusqu’à -30°C
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Jonction à manchon en verre fixe, rechargeable avec FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Especificaciones
Especificaciones
| Types de connecteurs | Multibroche |
| Jonction | Manchon en verre fixe |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 1 à 11 |
| Type | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) |
| À utiliser avec (application) | Mesure des échantillons à basse température ou avec de faibles concentrations d’ions |
| À utiliser avec (équipement) | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
| Référence interne | ARGENTHAL™ avec trappe Ag+ |
| Membrane | Verre LoT |
| Modèle | InLab™ Cool Pro-ISM |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido