Learn More
Mettler Toledo™ Capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx™
Code produit. p-8006145 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
10,00 m
5,00 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11927811
Marque: Mettler Toledo™ 51344623
Conçu pour les environnements difficiles. Le capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx™ Mettler Toledo™ est un capteur optique d’oxygène dissous avec sonde de température intégrée et bouchons de capteur faciles à remplacer. La conception robuste et facile à manipuler utilise la technologie RDO et convient parfaitement à une large gamme d’applications.
Le système de mesure optique OptiOx™ détermine facilement l’oxygène dissous à partir de la technologie RDO (oxygène dissous robuste) fiable. Ce système portable de conception ergonomique et robuste est parfaitement équipé pour une utilisation en laboratoire (par exemple en surveillance de qualité) ou, lorsqu’il est équipé d’une protection, dans des environnements de terrain difficiles.
  • Résultats stables, réponse rapide : OptiOx est rapide, précis et produit des résultats hautement reproductibles car il ne consomme pas chimiquement d’oxygène, agiter l’échantillon est inutile
  • Immédiatement prêt à l’emploi : Le système ne nécessite pas de temps de polarisation avant la mesure et nécessite rarement un étalonnage
  • Manipulation facile, aucun entretien : La mesure optique ne nécessite aucune membrane ni solution électrolytique ; l’ensemble du système est étanche et étanche aux poussières (IP67)
  • Bouchon de capteur remplaçable : Fournit des résultats fiables pour une année entière ; lorsque le système indique la nécessité d’un changement, il suffit d’enlever l’ancien bouchon et d’en installer un nouveau
  • Dispositif de protection durable : Un dispositif en acier inox offre une protection optimale dans les environnements exigeants et sert de poids pour des emplacements de mesure plus profonds
  • Adaptateur de demande biochimique en oxygène (DBO) : cet adaptateur spécial permet une mesure rapide et facile dans tous les types actuels de flacons DBO
  • Toujours à la bonne température : La sonde de température intégrée garantit une mesure avec une compensation de température adaptée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capteur d’oxygène dissous InLab OptiOx-10m
Longueur (métrique) du câble 10,00 m
Types de capteur Oxygène dissous (optique)
Raccordements Mini-LTW (IP67)
Oxygène dissous (plage de saturation) 0 à 500 %
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Certifications/Conformité Certifié CE, ISO 9001
Comprend Sonde de capteur, bouchon de capteur, adaptateur DBO, protection, câble fixe
Diamètre (métrique) du corps 16 mm
Longueur (métrique) 65 mm (arbre)
Type de sonde Sonde de température : NTC 30 kΩ
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 à 50 mg/L