Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo avec connecteur compatible.
Marque:  Mettler Toledo™ 30281898
Code nomenclature Nacres: NB.61
Code produit. 15509651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    193.00€ / 1 pièce
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Description
  • Détachable
  • Réutilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Multibroches-BNC / RCA (Cinch)
Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure
5.0 m
Capteurs Mettler Toledo InLab
16.4 ft
Nom du produit
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™ > Connecteur : BNC / RCA (cinch) ; Longueur : 5 m (16,4 pi)