Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC MultiPin / 1 banane de 4 mm
BNC MultiPin / RCA (cinch), étanche IP67
DIN MultiPin 19262 / 1 banane de 4 mm
DIN MultiPin / RCA (cinch)
Lemo MultiPin 00 / 2 bananes de 4 mm
Multibroches-BNC / RCA (Cinch)
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Multibroches-BNC / RCA (Cinch) |
| À utiliser avec (équipement) | Capteurs Mettler Toledo InLab |
| À utiliser avec (application) | Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure |
| Longueur (impériale) du câble | 9.8 ft |
| Longueur (métrique) du câble | 3.0 m |