Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion S7
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7-Aucun
S7-BNC
S7-BNC, étanche IP67
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
Longueur (métrique) du câble:
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7-Lemo 00 |
| À utiliser avec (équipement) | Capteurs Mettler Toledo InLab |
| À utiliser avec (application) | Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure |
| Longueur (impériale) du câble | 4 ft |
| Longueur (métrique) du câble | 1.2 m |