Learn More
Mettler Toledo™ Électrode de pH InLab™ Smart Pro-ISM
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
K8SD
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | K8SD |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | Électrode de pH InLab™ Smart Pro-ISM |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 130°C |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, certifié CE |