Learn More
Cytiva Kit pour support de filtre en ligne
À utiliser comme support de filtre pour les tubes d’entrée de tampon. Le kit de support de filtre d’entrée Cytiva Lifescience™ est un accessoire de chromatographie important.
Marque: Cytiva 11-0004-07
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02160kg
Description
- Les parties humides résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules
- À l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane à 100 %.
- Matériau de grille de support ; tamis et filtre de support : polypropylène (PP)
- Support de filtre : titane (Ti)