Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Le S44 Eppendorf™ Innova™ est un agitateur biologique qui élargit le potentiel de votre laboratoire et offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Marque:  Eppendorf™ S44I311001
Informations supplémentaires : Poids : 194.00000kg
Code produit. 15834075
  • 30685.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • Capacité de flacon supérieure pour un encombrement réduit
  • Cultivez plus de cellules dans moins d’espace
  • Le nouveau système exclusif Eppendorf X-Drive avec technologie semi-automatique de contrepoids assure une agitation uniforme et douce
  • Uniformité à haute température à travers la chambre pour des résultats reproductibles
  • Accédez facilement à tous vos échantillons à l’aide de la plateforme coulissante
  • Portes coulissantes pour un accès pratique et sans effort
  • Optimisez votre espace grâce à des configurations à double et triple superposition
  • La nouvelle interface utilisateur à écran tactile facilite le fonctionnement
  • L’état de l’alarme, le journal des événements et les informations utilisateur sont facilement accessibles.
  • Créez des programmes multi-étapes pour le contrôle automatisé de l’agitateur
  • Large gamme d’accessoires et de plateformes pour répondre à vos besoins croissants
Spécification
Spécification
2,5 cm
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in)
115,8 cm
Clavier
USB, Ethernet
Orbite de 2,5 cm : 20 à 400 tr/min, Orbite de 5,1 cm : 20 à 300 tr/min
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
Réfrigéré avec un éclairage LED photosynthétique
0,01 à 95h59, en continu