Learn More
Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) GOLD - 80nm Goat Anti-Rabbit IgG Gold (10OD)
Code produit. 18035576 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml
1 ml
Conditionnement:
0.20mL
1mL
Code produit. 18035576
Marque: Novus Biologicals™ 2210200
Unique coated nanoparticle with a strongly bound protective surface coat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantité 0,2 ml
Cible InnovaCoat GOLD - 80nm Goat Anti-Rabbit IgG Gold (10OD)
Type de produit Antibody Labeling Kit