Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Midi
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.07
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Tubes Eppendorf 32 x 1,5 ml Beta –
- Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Midi
- Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
- Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage bêta et gamma sont disponibles en cinq tailles, tandis que les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
40mm | |
40 x 0,5 ml | |
Pour boîtes Mini |
Insert | |
160mm |