Learn More
Abeba™ Semelles intérieures 3568
Code produit. 15650218
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15650218
Marque: Abeba™ 3568/36
Les boutons de massage stimulent la circulation. Propriétés antistatiques et décharge électrostatique.
  • Microfibre
  • Anthracite
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Antistatiques
  • Stimulation de la circulation par boutons de massage, semelle orthopédique confortable
  • Semelle à massage actif Reflexor
Spécification
Couleur Anthracite
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Modèle 3568