Learn More
Cole-Parmer™ Miroir d’inspection
15.30€ - 31.50€
Spécification
Quantité | 1/boîte |
---|---|
Type de produit | Miroir d’inspection |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11729849
|
Cole-Parmer™
09914-00 |
31,75 mm |
15.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15119075
|
Cole-Parmer™
09914-05 |
47,625 mm |
31.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1/boîte | |
Miroir d’inspection | |
Rond |