Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments
Buerkle™ — les plateaux à instruments Buerkle™ conviennent parfaitement à une variété d’utilisations dans les laboratoires, hôpitaux, pharmacies et dans l’industrie agroalimentaire
Marque: Buerkle™ 4230-2550
43.93 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.82550kg
Description
- Mélamine
- Plateau blanc sans couvercle
- Autoclavables
- Couvercle disponible en tant qu’accessoire
Spécification
5500 ml | |
Blanc | |
350 mm | |
Plateau à instruments | |
Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles | |
3,93 po | |
9,84 po |
350 x 250 x 100 mm | |
100 mm | |
Mélamine | |
250 mm | |
13,77 po | |
Rectangulaires | |
Oui |