Learn More
Hirschmann™ Vannes d’entrée
Pour une utilisation avec Ceramus™, Solarus™, Opus™, Ceramus™ classic pour 30 + 60 ml, distributeur EM pour akku drive™ 10 à 60 ml
33.85€ - 40.20€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10094280
|
Hirschmann™
9316510 |
Aspiration, Ceramus Classic à 10 ml, distributeur EM de 2 à 10 ml et Battery-Drive o.R. |
33.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10462681
|
Hirschmann™
9316515 |
Succion, Ceramus, Solarus, Opus, Ceramus Classic pour 30 + 60 ml, distributeur EM pour 10 à 60 ml Battery-Drive |
40.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec :- Ceramus™
- Solarus™
- Opus™
- Ceramus™ Classic pour 30 et 60 ml
- Distributeur EM pour Akku-drive™ de 10-60 ml
Spécification
Valve d’aspiration |