Learn More
Lauda™ Refroidisseur de circulation intégré IN 150 XT avec fiche CEE7/7, réfrigérants traditionnels
Thermostat de procédé avec système de refroidissement intégré pour le contrôle dynamique de la température dans les circuits externes
Marque:  Lauda™ L002673
Informations supplémentaires : Poids : 103.00000kg
Code produit. 16833660
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température
  • Navigation dans les menus en texte clair
  • Six langues sélectionnables DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Gestion des liquides de transfert thermique avec des propriétés stockées
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Touche Tmax supplémentaire pour la protection contre la surchauffe
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Fonction d’auto-adaptation pour la détermination des paramètres de contrôle
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Pompe à pression puissante LAUDA Variopump à huit niveaux de sortie sélectionnables ou contrôle de la pression de sortie
  • Équipé d’une interface USB et Ethernet en standard
  • Port pour Pt100 externe intégré, second Pt100 externe possible via le module d’interface
  • Indication de défaut à distance par contact libre
  • Possibilité de mise à niveau de deux interfaces supplémentaires (modules RS 232/485, Profibus, analogiques, de contact ou EtherCat)
  • Dérivation intégrée et réglable
  • Le programmateur avec 150 segments de température/temps peut être séparé en cinq programmes
  • Affichage numérique de la pression de pompe
  • Très petit volume interne et grand récipient d’expansion non thermostaté (système de couche de fluide froid)
  • Serveur Web intégré pour un fonctionnement basé sur un navigateur dans les réseaux locaux via PC, tablette ou smartphone, transfert sécurisé de données grâce à la procédure d’authentification et au cryptage
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Refroidissement du condenseur
  • Air
  • Utilise des réfrigérants traditionnels (HFC) conformément à la législation européenne pour contrôler des gaz fluorés (UE) 517/2014
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -45 à 220°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 3,5 kW
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Pression de pompe max. : 3,1 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 65 L/min
    • Filetage de connexion d’entrée/sortie (extérieur) : M30x1,5
    • Taille du tuyau d’entrée / sortie : 3 à 4 in.
    • Volume de remplissage min. : 2,5 L
    • Volume de remplissage max. : 8,7 L
    • Dimensions globales (l x P x H) : 430 x 550 x 760 mm
    • Niveau sonore : 60 dB(A)
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement (étapes de pompe) :
      • 200°C (8), huile thermique ; 1,5 kW
      • 100°C (8), huile thermique ; 1,5 kW
      • 20°C (8), éthanol ; 1,5 kW
      • 10°C (8), éthanol ; 1,5 kW
      • 0°C (8), éthanol ; 1,3 kW
      • -10°C (8), éthanol ; 1 kW
      • -20°C (4), éthanol ; 0,7 kW
      • -30°C (4), éthanol ; 0,3 kW
      • -40°C (4), éthanol ; 0,06 kW
      • -45°C (2), éthanol ; 0,02 kW
  • Spécification
    Spécification
    230 V