Learn More
Étalon interne, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,4-Dichlorobenzène-d4 | 3855-82-1 | 4000μg/ml |
| Acénaphthène-d10 | 15067-26-2 | 4000μg/ml |
| Chrysène-d12 | 1719-03-5 | 4000μg/ml |
| Naphtalène-d8 | 1146-65-2 | 4000μg/ml |
| Pérylène-d12 | 1520-96-3 | 4000μg/ml |
| Phénanthrène-d10 | 1517-22-2 | 4000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Internal Standard |
| Note relative au nom | EPA Method 625, SW-846 Method 8270C, CLP Methods |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Methods 625, 8270C, CLP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Methylene Chloride |
| Quantité | 1 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4 000 μg/ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire