Learn More
3M™ Bouchons d’oreille jaune E-A-R™ E-A-Rsoft
Click to view available options
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Conditionnement:
1 paire
200 paires
250 paires
Description
- Fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente
- Pression répartie uniformément, offrant une flexibilité et une bonne étanchéité avec un confort optimal.
- La couleur vive claire les rend attrayants pour les porteurs
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune néon |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Matériau du cordon | Vinyle |
| Quantité | 200/Pk. |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 36 dB |
| Corded | Avec cordon |
| Type de produit | Ear Plug |
| Matériau | Polyuréthane |
| Modèle | Se roulent |