Learn More
Cytiva Kit d’injection INV-907
Gamme de vannes manuelles et automatisées répondant à diverses exigences en matière de performances.
Marque: Cytiva 18-1110-89
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
- Conçu pour la biocompatibilité
- Chaque vanne peut être insérée dans le circuit de flux sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons
- Comprend un port de remplissage et une aiguille
Spécification
Kit d’injection | |
ETFE, titane | |
Kit includes fill port and needle. |