Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Le kit comprend les réactifs nécessaires
327.00€ - 3350.00€
Spécification
Type de cellule | Cellule buccale |
---|---|
Contenu et stockage | Tous les composants des kits de cellules buccales d’ADNg ChargeSwitch™ sont expédiés à température ambiante. Dès réception, conserver la protéinase K à 4“C. Conserver tous les autres composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. Composants : ™ Tampon de lyse ChargeSwitch (L11) Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ Protéinase K (20 mg / ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol) ™ Tampon de purification ChargeSwitch (N6) ™ Tampon de nettoyage ChargeSwitch (W12) ™ Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
Format | Kit |
Isolation Technology | Chimie ChargeSwitch™ |
Type d’échantillon | Échantillons buccaux |
Includes: Tampon de lyse ChargeSwitch (L11)
Microbilles magnétiques ChargeSwitch
Protéinase K (20 mg/ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol)
Tampon de purification ChargeSwitch (N6)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10097332
|
Invitrogen™
CS11021 |
50 préparations |
327.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10707433
|
Invitrogen™
CS1102110 |
960 préparations |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Échantillon adapté à un écouvillon buccal ; performances habituelles jusqu’à 6 μg
- Sensibilité assurant un rendement maximal
- Protocole rapide à tube individuel, pouvant être automatisé
- ADN de haute qualité pour les analyses STR (répétition d’un seul tandem) en aval Le kit ADNg cellules buccales ChargeSwitch permet de maximiser le rendement de l’ADN génomique de haute qualité présent dans des échantillons buccaux afin de rapidement procéder au traitement d’écouvillons buccaux
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir cellules buccales
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Cellule buccale | |
Kit | |
Échantillons buccaux | |
Compatible avec le haut débit | |
Kit d’ADN génomique de cellules buccales | |
ADN génomique |
Tous les composants des kits de cellules buccales d’ADNg ChargeSwitch™ sont expédiés à température ambiante. Dès réception, conserver la protéinase K à 4“C. Conserver tous les autres composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. Composants : ™ Tampon de lyse ChargeSwitch (L11) Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ Protéinase K (20 mg / ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol) ™ Tampon de purification ChargeSwitch (N6) ™ Tampon de nettoyage ChargeSwitch (W12) ™ Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Chimie ChargeSwitch™ | |
Médecine légale | |
ChargeSwitch™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.