Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
298.00€ - 3240.00€
Spécification
Type de cellule | Cellule buccale |
---|---|
Concentration | 1 ng/µl à 3 ng/µl |
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). |
Isolation Technology | Chimie ChargeSwitch™ |
Type d’échantillon | Échantillons buccaux |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10684113
|
Invitrogen™
CS11020 |
50 préparations |
298.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318922
|
Invitrogen™
CS1102010 |
960 préparations |
3240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit d’ADN génomique pour cellules buccales normalisées ChargeSwitch™ contient des microbilles magnétiques permettant de rapidement et efficacement isoler l’ADN génomique des écouvillons buccaux humains, en moins de 15 minutes après la préparation du lysat.
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Parfaitement adapté au profilage STR
- Compatible avec les protocoles à haut débit
Le rendement de l’ADN varie et dépend de plusieurs facteurs, notamment les compétences techniques de la personne prélevant l’écouvillon, la capacité d’excrétion élevée ou réduite du donneur, ainsi que le type d’écouvillon utilisé.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir cellules buccales
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Cellule buccale | |
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Échantillons buccaux | |
ChargeSwitch™ | |
ADN génomique |
1 ng/µl à 3 ng/µl | |
Chimie ChargeSwitch™ | |
Compatible avec le haut débit | |
Température ambiante | |
15 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.